Documentos
8.41813
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H33NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
328.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
239-100-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pf
265.3 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3