Documentos Principais
8.41741
Sigma-Aldrich
Diglycolic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Diglycolic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
224-761-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
p.e.
240-241 °C/1013 hPa
pf
91-93 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
chave InChI
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3