Documentos Principais
8.41564
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22BF4N
Número CAS:
Peso molecular:
279.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
278-768-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
115-116 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[B-](F)(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3