Documentos Principais
8.41368
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
Sinônimo(s):
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8F2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
254.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
206-847-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
pf
98-99 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
chave InChI
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3