Documentos Principais
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraphenylphosphonium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20IP
Número CAS:
Peso molecular:
466.29
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
218-179-0
forma
powder
pf
338-340 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 338 °C
Melting range (upper value): ≤ 342 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
536.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
280 °C - closed cup