Key Documents
8.41023
Sigma-Aldrich
2-Naphthoxyacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Naphthoxyacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-380-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
forma
powder
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
155-157 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
chave InChI
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 158 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3