Documentos
8.40072
Sigma-Aldrich
Thioflavine T (C.I.No.49005)
≥73% sulfur basis
Sinônimo(s):
Thioflavine T (C.I.No.49005)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19ClN2S
Número CAS:
Peso molecular:
318.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171501
Número do índice EC:
219-228-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥73% sulfur basis
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3