Documentos Principais
8.24593
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
for synthesis
Sinônimo(s):
9-Vinylanthracene, 9-Ethenylanthracene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12
Número CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
219-486-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
powder
pf
61-64 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
chave InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3