Documentos Principais
8.22140
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-4-pyridinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-4-pyridinone, 4(1H)-Pyridone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-633-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
515 °C
potência
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
170-172 °C/0.03 hPa
pf
140-147 °C
temperatura de transição
flash point 212 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cc[c](cc1)=O
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
chave InChI
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
413.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
212 °C