Documentos Principais
8.22073
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytyraminium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Hydroxytyraminium chloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
3,4-(OH)2C6H3CH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
189.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-527-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
potência
2859 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
246-249 °C
densidade
1.4 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
chave InChI
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 246 °C
Melting range (upper value): ≤ 249 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3