Documentos
8.21861
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7SH
Número CAS:
Peso molecular:
146.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
203-918-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
240 °C
potência
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
199 °C/1013 hPa
pf
-49 °C
temperatura de transição
flash point 70 °C
solubilidade
0.004 g/L
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Decanethiol 96%
Sigma-Aldrich
D1602
1-Decanethiol
1-Octadecene technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
O806
1-Octadecene