Documentos Principais
8.21095
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8S
Número CAS:
Peso molecular:
88.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-728-9
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥98.0% (GC)
pressão de vapor
19 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
202 °C
potência
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1-12.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
p.e.
121 °C/1013 hPa
pf
-96 °C
temperatura de transição
flash point 19 °C
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S1CCCC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup