Documentos Principais
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
209-986-9
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
pH
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
68 °C/20 hPa
pf
30-34 °C
temperatura de transição
flash point 81 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
81 °C