Documentos Principais
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
203-523-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
2-Methylpentane, for synthesis
pressão de vapor
227 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
300 °C
Lim. expl.
1.2-7.4 % (v/v)
p.e.
60 °C/1013 hPa
pf
-154 °C
temperatura de transição
flash point -40 °C
solubilidade
0.14 g/L
densidade
0.65 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup