Documentos Principais
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
102.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-506-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
potência
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
240 °C/1010 hPa
pf
199 °C
temperatura de transição
flash point 253 °C
solubilidade
8 g/L
densidade
1.4 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750‑900 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
chave InChI
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3