Documentos Principais
8.20663
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
210-768-0
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
118-124 °C
solubilidade
soluble 6.7 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
chave InChI
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 114 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3