Documentos Principais
8.20450
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
3,4-Dichlorophenol
About This Item
Fórmula linear:
3,4-(Cl)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-450-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
253 °C/1013 hPa
pf
66-68 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
chave InChI
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3