Key Documents
8.20448
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dichlorophenol, 2,5-Dichlo-1-hydroxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
2,5-(Cl)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
209-520-4
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
crystals
potência
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
211 °C/1013 hPa
pf
56-58 °C
solubilidade
2000 mg/L (experimental)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
chave InChI
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dichlorophenol for synthesis. CAS 583-78-8, chemical formula 2,5-(Cl)₂C₆H₃OH.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2