Documentos Principais
8.20359
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
249.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
202-936-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.3 hPa ( 100 °C)
Nível de qualidade
potência
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
149-150 °C/3 hPa (decomposes)
pf
26-27 °C
temperatura de transição
flash point 165-170 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 30 °C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(nc(nc1OCC=C)OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
chave InChI
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
347.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
175.5 °C