Documentos Principais
8.20258
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methylphenol
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Isopropyl-2-methylphenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, Isothymol, Carvacrol
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
207-889-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
3 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
1.25 g/L
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)C(C)C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C