Documentos Principais
8.20196
Sigma-Aldrich
METHYL BROMOACETATE
FOR SYNTHESIS
Sinônimo(s):
METHYL BROMOACETATE, Bromoacetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
152.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-499-2
pressão de vapor
18 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
p.e.
144-146 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 64 °C
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
chave InChI
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup