Documentos Principais
8.20051
Sigma-Aldrich
Aluminium
(granulated) for synthesis
Sinônimo(s):
Aluminium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
Número do índice EC:
231-072-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
p.e.
2467 °C/1013 hPa
pf
660 °C
densidade
2.70 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test