Documentos
1.01057
Supelco
Aluminium
(foil) for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width EMSURE®
Sinônimo(s):
Aluminium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
Número do índice EC:
231-072-3
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
forma
solid
Impurezas
≤0.0002% As (Arsenic)
≤0.002% Mn (Manganese)
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.005% Total nitrogen (N)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.06% Si (Silicon)
pb
2467 °C/1013 hPa
pf
660 °C
densidade
2.70 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Sensitive substrates for surface-enhanced Raman scattering: Presents substrates based on gold and silver nanoparticles, with aluminum used to improve the substrates′ resistance to laser damage. This development supports researchers in chemistry and material sciences focusing on analytical techniques (Mayr F et al., 2023).
Nota de análise
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Si (Silicon): ≤ 0.06 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany