Documentos Principais
8.18964
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
82.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
211-765-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>600 °C (DIN 51794)
potência
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5-11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
270 °C/1013 hPa
pf
144-147 °C
temperatura de transição
flash point 155 °C (DIN 51758)
densidade volumétrica
550 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methylimidazole for synthesis. CAS 693-98-1, pH 10.5 - 11.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 142 °C
Melting range (upper value): ≤ 145 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5