Key Documents
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 3-methylphenyl ester
About This Item
Fórmula linear:
3-(CH3)C6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número do índice EC:
210-677-6
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
pb
243 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 106 °C
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup