Documentos Principais
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetrapropylammonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H28BrN
Número CAS:
Peso molecular:
266.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
217-727-6
Nível de qualidade
forma
crystals
potência
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (100 g/L in H2O)
pf
265-274 °C (decomposition)
solubilidade
>1000 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3