Documentos
8.18568
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9COOH
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-964-2
Nível de qualidade
forma
solid
Lim. expl.
0.6 % (v/v)
pb
284 °C/1013 hPa
pf
26-29 °C
temperatura de transição
flash point >112 °C
solubilidade
insoluble 0.05 g/L
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 112 °C