Documentos
8.18555
Sigma-Aldrich
2,3-Pentanedione
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Pentanedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
209-984-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
28.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
temperatura de autoignição
265 °C
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-10.9 % (v/v)
pH
4 ( in H2O)
pf
-52 °C
temperatura de transição
flash point 18 °C
solubilidade
60 g/L
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
chave InChI
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.966
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - open cup