Documentos Principais
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
230-625-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.5 hPa ( 57 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
255 °C
potência
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.6-9.3 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
247 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C
densidade
1.064 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCN(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup