Documentos
8.18165
Sigma-Aldrich
ß-Nitrostyrene
for synthesis
Sinônimo(s):
ß-Nitrostyrene, ω-Nitrostyrene, (1-Nitro-2-phenyl)ethylene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
149.15
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
203-066-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
250 °C
pb
250-260 °C
pf
54-57 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
chave InChI
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available