Documentos Principais
8.18068
Sigma-Aldrich
Hydrogen fluoride
(65% solution in pyridin) for synthesis
Sinônimo(s):
Hydrogen fluoride
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
<7 (20 °C in H2O)
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[F-].n1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
chave InChI
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): 63.0 - 67.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup