Documentos
8.16006
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Valine
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Valine, Val
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-773-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
315 °C
solubilidade
85 g/L
densidade
1.23 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1