Documentos
8.16001
Sigma-Aldrich
L-Arginina
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein:
3631658
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
214-275-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (silver nitrate titration)
forma
solid
potência
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>235 °C
solubilidade
730 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrato da sintase de óxido nítrico, que é convertido em citrulina e óxido nítrico (NO). Induz a liberação de insulina por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1