Key Documents
8.14774
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol
for synthesis
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, (R)-(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
286.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
potência
113 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
203-207 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
chave InChI
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in THF): +35.0 - +38.0 °
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3