Documentos Principais
58698-U
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Parâmetros
500 psi max. pressure
C × D.E. × D.I.
50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
Descrição geral
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE Tubing