Documentos Principais
8.14750
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Sinônimo(s):
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H24O4Si4
Número CAS:
Peso molecular:
296.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
209-136-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
0.4-11.7 % (v/v)
Viscosidade cinemática
1.6 cSt(20 °C)
p.e.
176 °C/1013 hPa
pf
18 °C
temperatura de transição
flash point 51 °C
solubilidade
<0.001 g/L (Hydrolysis)
densidade
0.95 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
chave InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
n-Decane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.03405
n-Decane
n-Octane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06910
n-Octane