Documentos Principais
8.14703
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
pf
187-189 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)C)O)C
InChI
1S/C9H10O4/c1-4-3-6(10)5(2)8(11)7(4)9(12)13/h3,10-11H,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
VHNLJRRECIZZPX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3