Documentos Principais
8.14442
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
3,3,5-Trimethylcyclohexanol, Homomenthol, Dihydroisophorol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-122-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 50 °C)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
375 °C (DIN 51794)
potência
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
p.e.
193-196 °C/1013 hPa
pf
30-32 °C
temperatura de transição
flash point 81 °C (DIN 51758)
solubilidade
1.8 g/L
densidade
0.86 g/cm3 at 60 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - open cup