Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
Sinônimo(s):
Azetidine, Trimethylene imine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7N
Número CAS:
Peso molecular:
57.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
207-963-8
pressão de vapor
237 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de transição
flash point -20 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
chave InChI
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test