Documentos Principais
8.14172
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
385 °C (DIN 51794)
Viscosidade cinemática
30 cSt(100 °C)
p.e.
>250 °C/1013 hPa
pf
49-53 °C
temperatura de transição
flash point 254 °C
densidade
1.08 g/cm3 at 60 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1