Documentos Principais
8.14171
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número CAS:
Peso molecular:
530.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosidade cinemática
15 cSt(40 °C)
p.e.
>250 °C/1013 hPa
pf
13 °C
temperatura de transição
flash point 220 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
Nota de análise
Hydroxyl value: ≤ 2
pH-value (10 %; in water): 4.0 - 7.0
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
489.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
254 °C