Key Documents
8.14099
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride, AMP hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(NH2)CH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
125.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
221-713-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
204 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
chave InChI
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3