Documentos Principais
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
Sinônimo(s):
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Ru · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
133.07 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Formulário
powder
Nível de qualidade
potência
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (Ru): ≥ 60.0 %
Identity (IR): passes test