Documentos Principais
8.08505
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O5V
Número CAS:
Peso molecular:
265.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
221-590-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
243-246 °C
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[V]=O.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3H2,1-2H3;;
chave InChI
GGUKAPURIDGXAJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex V): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3