Documentos Principais
8.08333
Sigma-Aldrich
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
201-283-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.13 kPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
potência
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
292 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 130 °C
densidade
1.23 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(OC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup