Documentos Principais
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
Sinônimo(s):
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl3Rh · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
209.26 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-165-4
Nível de qualidade
potência
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Nota de análise
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %