Documentos Principais
8.07041
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidone
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
85.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
210-483-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.04 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
395 °C
potência
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
25.5 °C (External MSDS)
temperatura de transição
flash point 138 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1CCCC1=O
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
chave InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup