Documentos Principais
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
for synthesis
Sinônimo(s):
o-Phenetidine, 2-Ethoxyaniline, 2′-Aminophenetol
About This Item
Fórmula linear:
2-(C2H5O)C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-356-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 67 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
425 °C
p.e.
232-234 °C/1013 hPa
pf
-4 °C
temperatura de transição
flash point 112 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
chave InChI
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup