Documentos
8.06925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
241-240-8
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
pf
130-132 °C
temperatura de transição
flash point >190 °C
densidade volumétrica
670 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
chave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +153.0 - +157.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
374.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 190 °C