Documentos Principais
8.06169
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Methylformanilide, Formic acid N-methylanilide
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
135.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
202-262-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
2.66 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
pH
3.5-5.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
p.e.
243-244 °C/1013 hPa
pf
8-13 °C
temperatura de transição
flash point 126 °C
densidade
1.095 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(c1ccccc1)C=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
chave InChI
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.094 - 1.096
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup